Läs mer
5-Bromo-2-(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 11349939
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349939 1 g 1g
11359939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25731.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 436799-32-5 | C6H3BrF3N | 225,996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 436799-32-5
Molekylformel C6H3BrF3N
MDL-nummer MFCD06657686
InChI-nyckel RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC-namn 5-brom-2-(trifluormetyl)pyridin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 39°C to 40°C
Kokpunkt 76°C to 78°C (18 mmHg)
Kvantitet 1 g
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 225.996
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.