Läs mer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11996421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11996421 5 g 5g
11906431 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 436799-32-5
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 226
InChI-nyckel RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC-namn 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 42.0°C to 43.0°C
Flampunkt 78°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.