Läs mer
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461819
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461819 5 g 5g
15471819 250 mg 250mg
15451819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64547.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38185-56-7
Molekylformel C5H2BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 210.43
MDL-nummer MFCD09834365
InChI-nyckel WXKLHBHJIBAXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-6-fluoropyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, acmc-1ct80, 5-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine,, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-fluoro, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 12056904
IUPAC-namn 5-brom-3-klor-2-fluorpyridin
LEDER FC1=NC=C(Br)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Smältpunkt 60°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1563886
Formel vikt 210.43
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.