Läs mer
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451539
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451539 5 g 5g
15461539 250 mg 250mg
15441539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64370.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58236-70-7
Molekylformel C5H3BrClNO
Molekylvikt (g/mol) 208.439
MDL-nummer MFCD05662389
InChI-nyckel IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-chloropyridin-2-ol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 5-bromo-3-chloropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-chloro-2-pyridinone, 5-bromo-3-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-chloro, 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-bromo-2-hydroxy-3-chloropyridine, pubchem1172, ksc608a4r
PubChem CID 19050009
IUPAC-namn 5-brom-3-klor-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
Smältpunkt 199°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1448359
Formel vikt 208.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.