Learn More
5-brom-3-(klormetyl)-1-bensotiofen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3174806
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet Förpackning unitSize
10441493 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10621285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10441493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33524CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 852180-53-1
Molekylformel C9H6BrClS
Molekylvikt (g/mol) 261.561
MDL-nummer MFCD07772810
InChI-nyckel ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
IUPAC-namn 5-brom-3-(klormetyl)-l-bensotiofen
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formel vikt 261.57
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.