Läs mer
5-brom-3-(klormetyl)-1-bensotiofen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3174806
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441493 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10621285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33524CB
Kemiska identifierare
CAS 852180-53-1
Molekylformel C9H6BrClS
Molekylvikt (g/mol) 261.561
MDL-nummer MFCD07772810
InChI-nyckel ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
IUPAC-namn 5-brom-3-(klormetyl)-l-bensotiofen
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formel vikt 261.57
Procent renhet 97%