Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 15411689
Change view
:
5g
Produktkod.
15411689 5g
1 options
Produktkod. 15411689 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H64466.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 669066-91-5
Smältpunkt 175°C to 180°C
Molekylformel C6H3BrFNO2
MDL-nummer MFCD07437865
Kvantitet 5 g
Beilstein 11103426
Synonym 5-bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-bromo-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoropicolinicacid, 5-bromo-2-carboxy-3-fluoropyridine, 5-bromo-3-fluoropyridin-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromanyl-3-fluoranyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI-nyckel JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=NC=C(Br)C=C1F
IUPAC-namn 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 220.00
PubChem CID 21075872
Formel vikt 220
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid