Läs mer
5-brom-3-indolyl beta-d-galaktopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427169
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427169 1 g 1g
15420487 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65978.03
Request Bulk or Custom Format
alfa-galaktosidassubstrat för Lac-gendetektionssystem
5-brom-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid är enα -galaktosidassubstrat som omvandlas till en olöslig indigo-blå kromofor mörkare än den som frisätts av X-GAL. Den är idealisk för Lac-gendetektionssystem i immunoblotting, immuncytokemiska och histologiska tillämpningar. Används även som kromogent substrat som är lämpligt för identifiering av lac-(+) bakteriekolonier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Bromo-3-indolyl
-β -D-galaktopyranosid är enα -galaktosidassubstrat som omvandlas till en olöslig indigo-blå kromofor mörkare än den som frisätts av X-GAL. Den är idealisk för Lac-gendetektionssystem i immunoblotting, immuncytokemiska och histologiska tillämpningar. Används även som kromogent substrat som är lämpligt för identifiering av lac-(+) bakteriekolonier.
Löslighet Lösligt i dimetylformamid (100 mg/ml), dimetylformamid
/vatten (1:1 v/v) (10 mg/ml - klar, praktiskt taget färglös lösning).
Anmärkningar
Förvaras i frys (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97753-82-7
Molekylformel C14H16BrNO6
Molekylvikt (g/mol) 374.19
MDL-nummer MFCD00063691
InChI-nyckel LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Synonym 5-bromo-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indolyl-b-d-galactopyranoside, bluo-gal, blue-gal, 2s,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 5-brig, blue gal, 5-bromo-3-indolyl-beta-galactoside, 5-bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indoxyl-beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 126898
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethylformamide (100mg/ml),dimethylformamide/water (1:1 v/v) (10mg/ml- clear,practically colorless solution).
Formel vikt 374.18
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.