Läs mer
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine, 97%
Produktkod. 15476307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476307 25 g 25g
15456307 1 g 1g
15466307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33495.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 381233-75-6 | C5H3BrINO | 299.893 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381233-75-6
Molekylformel C5H3BrINO
Molekylvikt (g/mol) 299.893
MDL-nummer MFCD08688586
InChI-nyckel WAUPPDAXWKLNNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12027787
IUPAC-namn 5-brom-3-jod-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Smältpunkt 226°C to 227°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 5-bromo-3-iodopyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-iodopyridin-2-ol, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2-hydroxy-3-iodo-5-bromopyridine, 2 1h-pyridinone,5-bromo-3-iodo, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine, acmc-1cu7j
Formel vikt 299.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.