Läs mer
5-Bromo-3-iodo-2-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11434460
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434460 1 g 1g
11444460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50061.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Bromo-3-iodo-2-methoxypyridine is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578007-66-6
Molekylformel C6H5BrINO
Molekylvikt (g/mol) 313.92
MDL-nummer MFCD05663522
InChI-nyckel ZKVDYKJRRHTPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-iodo-2-methoxy-pyridine, pubchem8079, acmc-1aulg, pyridine,5-bromo-3-iodo-2-methoxy, 5-bromanyl-3-iodanyl-2-methoxy-pyridine
PubChem CID 1519406
IUPAC-namn 5-bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
LEDER COC1=NC=C(Br)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 313.92
Procent renhet 97%