Läs mer
5-Bromo-3-methoxy-2-pyrazinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-3-methoxy-2-pyrazinamine |
| CAS | 5900-13-0 |
| Molekylformel | C5H6BrN3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-3-methoxypyrazinamine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-5-bromopyrazin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8) |
| LEDER | COc1nc(Br)cnc1N |
| IUPAC-namn | 5-bromo-3-methoxypyrazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.02 |