Läs mer
5-Brom-3-metoxyquinolin, 96 %
Produktkod. 15491058
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491058 1 g 1g
15411068 250 mg 250mg
15401068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54919.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 776296-12-9 | C10H8BrNO | 238,084 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv farmaceutisk
intermediär.
Anteckningar
kylda (2-4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 776296-12-9
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.084
MDL-nummer MFCD16038652
InChI-nyckel YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
PubChem CID 58227851
IUPAC-namn 5-brom-3-metoxikinolin
LEDER COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.