Läs mer
5-Bromo-3-metoxysalicylaldehyd, 97 %
Produktkod. 11419402
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419402 25 g 25g
11409402 5 g 5g
11429402 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419402 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10137.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231,045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5034-74-2
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.045
MDL-nummer MFCD00016593
InChI-nyckel MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2328601
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 231.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.