Läs mer
5-Bromo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477675 250 mg 250mg
11352399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27317.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446299-84-9
Molekylformel C11H15BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 271.158
MDL-nummer MFCD09037447
InChI-nyckel DJAJPKVIGCOGCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-bromo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, 5-bromo-2-pivaloylamino-3-picoline, n-5-bromo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, 5-bromo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-bromo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, 5-bromo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, n-5-bromo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide
PubChem CID 42553022
IUPAC-namn N-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
LEDER CC1=CC(=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C)Br
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Smältpunkt 125°C to 128°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 271.16
Procent renhet 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.