missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-3-methyl-2(5H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-3-methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 51799-96-3 |
| Molekylformel | C5 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methyl-2-buten-4-olide, 5-Bromo-3-methyl-2-butenolide, 5-Bromo-3-methylfuran-2(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrO2/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(Br)OC1=O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.996 |
| Formel vikt | 175.947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?