Läs mer
5-brom-3-metyl-bensen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10524653
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10524653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10422484 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10524653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07383DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 76153-06-5
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.067
InChI-nyckel UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
PubChem CID 1516397
IUPAC-namn 5-brom-3-metylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.07
Procent renhet 97%