missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-3-methylpicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-3-methylpicolinic Acid |
| CAS | 886365-43-1 |
| Molekylformel | C44 H36 N6 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C44H36N6O3/c1-3-53-43-45-40-38(42(51)52-2)24-15-25-39(40)49(43)30-31-26-28-32(29-27-31)36-22-13-14-23-37(36)41-46-48-50(47-41)44(33-16-7-4-8-17-33,34-18-9-5-10-19-34)35-20-11-6-12-21-35/h4-29H,3,30H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1nc2c(cccc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-ethoxy-1-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 696.795 |
| Formel vikt | 696.285 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?