Läs mer
5-brom-3-metylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10463024
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10463024 25 g 25g
10183624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463024 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer XBX00112EB
Kemiska identifierare
CAS 3430-21-5
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
InChI-nyckel KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
IUPAC-namn 5-brom-3-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC(=CN=C1N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%