Läs mer
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinon, TRC
Produktkod. 30344842
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344842 1 g
1 options
Produktkod. 30344842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6862651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Molekylformel C5 H3 Br N2 O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
LEDER Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 218.99
Formel vikt 217.9327