Läs mer
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone |
| CAS | 15862-34-7 |
| Molekylformel | C5 H3 Br N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9) |
| LEDER | Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.99 |
| Formel vikt | 217.9327 |