Läs mer
5-brom-3-nitropyridin-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510552
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
Produktkod. 10203482
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB06123EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 15862-34-7
Molekylformel C5H3BrN2O3
Molekylvikt (g/mol) 218.994
InChI-nyckel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-namn 5-brom-3-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 218.99
Procent renhet 95%