Läs mer
5-brom-3-nitropyridin-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203482
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10203482 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10124054 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06123EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 15862-34-7
Molekylformel C5H3BrN2O3
Molekylvikt (g/mol) 218.994
InChI-nyckel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-namn 5-brom-3-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 218.99
Procent renhet 95%