Läs mer
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyd, 97 %
Produktkod. 11491500
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491500 1 g 1g
11401510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26927.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246,016 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16634-88-1
Molekylformel C7H4BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 246.016
MDL-nummer MFCD00130110
InChI-nyckel YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
PubChem CID 618699
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 246.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.