Läs mer
5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 97%
Produktkod. 11351483 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11351483 5 g Glass bottle 5g
11363110 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351483 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 113118-81-3 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113118-81-3
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.01
InChI-nyckel NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-3-formylpyridine, 3-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-bromo-5-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 3-bromopyridine-5-carbaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarbaldehyde
PubChem CID 2784734
IUPAC-namn 5-bromopyridine-3-carbaldehyde
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96.0°C to 98.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.