Läs mer
5-brom-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-bensoxadiazol-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10691113
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10691113 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10691113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC02150CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
CAS 300574-36-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5BrN2O2
MDL-nummer MFCD00168437
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one
InChI-nyckel RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N
LEDER BrC1CCC2=NON=C2C1=O
IUPAC-namn 5-brom-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-bensoxadiazol-4-on
Molekylvikt (g/mol) 217.02
PubChem CID 572916
Formel vikt 217.02
Procent renhet 97%