Läs mer
5-brom-4,6-diklorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415540 1 g 1g
11425540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25821.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68797-61-5 | C4HBrCl2N2 | 227.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68797-61-5
Molekylformel C4HBrCl2N2
Molekylvikt (g/mol) 227.87
MDL-nummer MFCD00047379
InChI-nyckel BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, pubchem6899, acmc-20a4zb, pyrimidine,5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, 97+%
PubChem CID 111605
IUPAC-namn 5-brom-4,6-diklorpyrimidin
LEDER C1=NC(=C(C(=N1)Cl)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Smältpunkt 77°C to 81°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Formel vikt 227.88
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.