Läs mer
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 23819-87-6 |
| Molekylformel | C8H7BrN2O |
| MDL-nummer | MFCD01117224 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | N#CC1=C(C)C(Br)=C(C)NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.06 |
| Procent renhet | 97% |