missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Bromo-4-(bromomethyl)-1-pentene (Stabilized with Copper wire), TRC

Produktkod. 30332308
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332308 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB57749050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-bromomethyl-1-pentene
CAS 157556-86-0
Molekylformel C6H10Br2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene
InChI formel InChI=1S/C6H10Br2/c1-2-3-6(4-7)5-8/h2,6H,1,3-5H2
LEDER BrCC(CBr)CC=C
IUPAC-namn 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 241.95
Formel vikt 239.91
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.