Läs mer
5-Bromo-4-(bromomethyl)-1-pentene (Stabilized with Copper wire), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-bromomethyl-1-pentene |
| CAS | 157556-86-0 |
| Molekylformel | C6H10Br2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2/c1-2-3-6(4-7)5-8/h2,6H,1,3-5H2 |
| LEDER | BrCC(CBr)CC=C |
| IUPAC-namn | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.95 |
| Formel vikt | 239.91 |