Läs mer
5-brom-4-klor-3-idolyl-α -D-galaktopyranosid, MP Biomedicals™
Product Code. 11496331 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. Kvantitet Unit Size
11496331 25 mg 25mg
1 options
Product Code. 11496331 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219392125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 25mg
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Högrenhet substrat för forskningsapplikationer.
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-idolyl-α-D-galactopyranoside
CAS 107021-38-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C14H15BrClNO6
MDL-nummer MFCD00063780
Kvantitet 25 mg
Synonym x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn 2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 408.63
PubChem CID 10173103
ChEBI CHEBI:75506
Formel vikt 408.63
Kvalitet Forskning, NA
Fysisk form Kristallint pulver