Läs mer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
Produktkod. 15462969
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15462969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60151.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Substrat för beta-galaktosidas
Substrat för beta-galaktosidas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107021-38-5
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.63
MDL-nummer MFCD00063780
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
PubChem CID 10173103
ChEBI CHEBI:75506
LEDER OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 408.63
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.