Läs mer
Melford 5-brom-4-klor-3-indolyl-BD-cellobiosid
Produktkod. 30018086
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018086 1 g
30018084 100 mg
30018085 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018086 Leverantör Melford Leverantörsnummer B421001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: X-β -D-cellobiosid
  • CAS-nummer: 177966-52-8
  • Molekylformel:C20H25BrClNO11​
  • Molekylvikt: 570,8
Specifikationer
Kvantitet 1 g