Läs mer
Melford 5-brom-4-klor-3-indolyl-BD-cellobiosid
Produktkod. p-200087032
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Produktkod. 30018086
Brand: Melford B421001.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: X-β -D-cellobiosid
  • CAS-nummer: 177966-52-8
  • Molekylformel:C20H25BrClNO11
  • Molekylvikt: 570,8
Specifikationer
Kvantitet 1 g