Läs mer
5-Bromo-4-kloro-3-indolyl b-D-Galactopyranosid, TRC
Produktkod. 30339793
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30339793 10 g
1 options
Produktkod. 30339793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68235010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside
CAS 7240-90-6
Molekylformel C14 H15 Br Cl N O6
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-klor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 408.63
Formel vikt 406.9771