Läs mer
5-Bromo-4-kloro-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid, 98+%
Produktkod. 11440127
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440127 50 mg 50mg
11430127 10 mg 10mg
11344669 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21034.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408,629 g/mol
Det är ett substrat för beta-galaktosidas, som klyver glykosidbindningen för att ge 5-brom-4-klor-3-hydroxi-1H-indol, som omedelbart dimeriserar för att ge en intensivt blå produkt. Det används också för att detektera aktiviteten hos detta enzym inom histokemi och bakteriologi. Det används som färglösa, endogena eller exogena pigmentprekursorer som kan omvandlas av biologiska mekanismer till färgade föreningar. De används i biokemiska analyser och vid diagnos som indikatorer, särskilt i form av enzymsubstrat. X-Gal är det valda substratet för blåvitt urval av rekombinanta bakteriekolonier med genotypen lac+.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är ett substrat för beta-galaktosidas, som klyver glykosidbindningen för att ge 5-bromo-4-klor-3-hydroxi-1H-indol, som omedelbart dimeriserar för att ge en intensivt blå produkt. Det används också för att detektera aktiviteten hos detta enzym inom histokemi och bakteriologi. Det används som färglösa, endogena eller exogena pigmentprekursorer som kan omvandlas av biologiska mekanismer till färgade föreningar. De används i biokemiska analyser och vid diagnos som indikatorer, särskilt i form av enzymsubstrat. X-Gal är det valda substratet för blåvitt urval av rekombinanta bakteriekolonier med genotypen lac+.
Löslighet Löslig i 100
mM i DMSO.
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme, vatten/fukt och ljus. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7240-90-6
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.629
MDL-nummer MFCD00005666
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Smältpunkt ∼236 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 mg
Beilstein 1402009
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig på 100 mM i DMSO.
Optisk rotation −62° (c=1 i 50 % DMF)
Formel vikt 408.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.