Läs mer
5-Bromo-4-klor-3-indolyl beta-D-glukosid, 99 %
Produktkod. 15470467
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470467 500 mg 500mg
15497029 1 g 1g
15407039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65677.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Substrat för beta-D-glukosidas→| CAS: 15548-60-4 | C14H15BrClNO6 | 408,63 g/mol
Substrat för beta--D-glukosidas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15548-60-4
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.63
MDL-nummer MFCD00063690
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
Synonym x-glc, x-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucoside, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, indoxyl-glucoside
PubChem CID 84982
ChEBI CHEBI:75424
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucoside
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 1552603
Löslighetsinformation Löslig i DMF eller DMSO
Formel vikt 408.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.