Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-glukuronidcyklohexylammoniumsalthydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10072001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072001 100 mg Glasflaska 100mg
10628364 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331191000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114162-64-0 | C20H26BrClN2O7 | 521.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114162-64-0
Molekylformel C20H26BrClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 521.79
MDL-nummer MFCD13185253
InChI-nyckel JXCKZXHCJOVIAV-VLQIOUPANA-N
Synonym 5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
PubChem CID 126842357
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat;cyklohexylazanium;hydrat
LEDER NC1CCCCC1.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230 °C
Färg Färglös eller vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 521.79
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals, Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.