Läs mer
5-Brom-4-klor-3-indolyl beta-D-glukuronidnatriumsalt, 98 %
Produktkod. 15490357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490357 1 g 1g
15400367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15490357 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' J64360.03
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Substrat för beta-glukuronidas | CAS: 129541-41-9 | C14H12BrClNNaO7 | 444,594 g/mol
5-brom-4-klor-3-indolyl beta-D-glukuronidnatriumsalt är ett kromogent substrat förβ -glukuronidas (GUS) gendetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromo-4-klor-3-indolyl beta-D-glukuronidnatriumsalt är ett kromogent substrat
förβ -glukuronidas (GUS) gendetektion.
Löslighet Löslig
i vatten vid 10mg/
ml
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129541-41-9
Molekylformel C14H12BrClNNaO7
Molekylvikt (g/mol) 444.594
MDL-nummer MFCD00135782
InChI-nyckel IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Synonym x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
PubChem CID 53384407
IUPAC-namn natrium; (2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml
Formel vikt 444.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.