missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate |
| CAS | 129541-42-0 |
| Molekylformel | C16H19BrClNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12 |
| IUPAC-namn | (5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl) octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.68 |
| Formel vikt | 371.0288 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?