Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid,≥ 98 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462151 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462151 500 mg 500mg
11442151 10 mg 10mg
11452151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462151 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219481190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9555.00 SEK
    9102.08 SEK / 500mg
    Save 452.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-Galaktopyranosid används som indigogent substrat förβ -galaktosidas, för detektion avβ -galaktosidaspositiva kloner, och identifiering av lac- och bakteriekolonier eller fagplack
Kemiska identifierare
CAS 7240-90-6
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.629
MDL-nummer MFCD00005666
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Namnnotering FTIR
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 408.6
Procent renhet >98%
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver