Läs mer
X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10234923
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234923 100 mg Glass Bottle 100mg
10113253 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234923 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1615100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For blue/white colony screening, immunoblotting and immunocytochemical assays
  • Chromogenic substrate used for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype
  • Forms blue precipitate when hydrolyzed by β-galactosidase
  • Soluble in DMF and Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7240-90-6
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.629
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifikationer
Alfa vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Smältpunkt 230°C
Färg White
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 10272
Specifik rotation -56 to -64° (+ or -)
Formel vikt 408.63
Fysisk form Powder or Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.