Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456392 5 mg 5mg
11466392 50 mg 50mg
11476392 100 mg 100mg
11496392 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11456392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215000105
Kemiska identifierare
CAS 7240-90-6
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.629
MDL-nummer MFCD00005666
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.994
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 408.64
Fysisk form Kristallint pulver