Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.994 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 408.64 |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |