missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-glukuronid cyklohexylammoniumsalt, MP Biomedicals™

Produktkod. 11468262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11468262

Brand: MP Biomedicals 0219392425

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produkten är enβ -glukuronidassubstrat, som bildar en intensiv blå fällning vid enzymatisk verkan. Produkten används för detektion av GUS-genen i bakteriekolonier och i histokemiska tillämpningar.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18656-96-7
Molekylformel C20H26BrClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 521.789
InChI-nyckel JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Synonym c14h13brclno7.c6h13n, cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucuronide cyclohexyl ammonium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt monohydrate
PubChem CID 42609655
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat;cyklohexylazanium
LEDER C1CCC(CC1)[NH3+].C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br

Specifikationer

Smältpunkt 241°C to 243°C (literature)
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMF (2mg/mL; clear, colorless solution).
Optisk rotation (c=1, DMF : H2O 1:1): –90.4 db (Lit.)
Formel vikt 521.8g/mol
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Kristallint pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.