Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-glukuronid cyklohexylammoniumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448262 5 mg 5mg
11458262 10 mg 10mg
11468262 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219392405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Produkten är enβ -glukuronidassubstrat, som bildar en intensiv blå fällning vid enzymatisk verkan. Produkten används för detektion av GUS-genen i bakteriekolonier och i histokemiska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18656-96-7
Molekylformel C20H26BrClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 521.789
InChI-nyckel JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Synonym c14h13brclno7.c6h13n, cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucuronide cyclohexyl ammonium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt monohydrate
PubChem CID 42609655
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat;cyklohexylazanium
LEDER C1CCC(CC1)[NH3+].C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br
Specifikationer
Smältpunkt 241°C to 243°C (literature)
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMF (2mg/mL; clear, colorless solution).
Optisk rotation (c=1, DMF : H2O 1:1): –90.4 db (Lit.)
Formel vikt 521.8g/mol
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Kristallint pulver