Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-glukuronidnatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446341 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446341 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11446341 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219392505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 5mg
    Save 34.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Aβ -glukuronidassubstrat som bildar en intensiv blå fällning vid enzymatisk verkan. Används för detektion av GUS-genen i bakteriekolonier och i histokemiska tillämpningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide Sodium Salt
CAS 129541-41-9
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C14H12BrClNNaO7
Kvantitet 5 mg
Synonym x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
InChI-nyckel IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
IUPAC-namn natrium; (2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 444.594
PubChem CID 53384407
Formel vikt 444.6
Fysisk form Pulver