missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide |
| CAS | 129572-48-1 |
| Molekylformel | C16H18BrClN2O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23 |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.68 |
| Formel vikt | 448.0037 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?