Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolylfosfatdinatriumsalt, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422586 1 g 1g
15432586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56265.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102185-33-1 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Det är ett histokemiskt substrat för alkaliskt fosfatas. För kolorimetrisk detektion av alkaliska fosfatas-märkta molekyler, 5-Bromo-4-klor-3-indolylfosfat (BCIP ) och Nitro Blue Tetrazolium (NBT) är tillgängliga. BCIP/NBT-substratsystemet är mångsidigt och fungerar i en mängd olika tillämpningar, inklusive Northern Southern och Western blotting, in situ hybridisering och immunhistokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är ett histokemiskt substrat för alkaliskt fosfatas. För kolorimetrisk detektion av alkaliska fosfatas-märkta molekyler, 5-Bromo-4-klor-3-indolylfosfat (BCIP ) och Nitro Blue Tetrazolium (NBT) är tillgängliga. BCIP/NBT-substratsystemet är mångsidigt och fungerar i en mängd olika tillämpningar, inklusive Northern Southern och Western blotting, in situ hybridisering och immunhistokemi.
Löslighet Löslig i vatten och
toluen.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på torr plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102185-33-1
Molekylformel C8H4BrClNNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 370.43
MDL-nummer MFCD00036757
InChI-nyckel OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC-namn dinatrium;(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Kvantitet 1 g
Beilstein 4722243
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Löslighetsinformation Löslig i vatten och toluen.
Formel vikt 370.43
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.