Läs mer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate, 98%
Produktkod. 10638391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10638391 250 mg Glasflaska 250mg
10301374 50 mg Glasflaska 50mg
10530974 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10638391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271462500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205926-98-3 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205926-98-3
Molekylformel C8H4BrClNNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 370.43
MDL-nummer MFCD00150468
InChI-nyckel OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC-namn dinatrium;(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Formel vikt 370.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.