Beskrivning
För kolorimetrisk detektion av alkaliska fosfatas-märkta molekyler, 5-Bromo-4-klor-3-indolylfosfat (BCIP ) och Nitro Blue Tetrazolium (NBT) är tillgängliga.
- BCIP/NBT-substratsystemet är mångsidigt och fungerar i en mängd olika tillämpningar, inklusive Northern Southern och Western blotting, in situ hybridisering och immunhistokemi
- BCIP dinatriumsalt är lösligt i vatten. Den kan användas för att framställa en stamlösning, som i kombination med NBT och en reaktionsbuffert bildar en substratlösning för alkaliskt fosfatas
- Detta substratsystem, när det inkuberas med alkaliskt fosfatas, producerar en olöslig NBT-diformazanprodukt som är lätt att observera med sin lila färg.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | >300 °C (litteratur) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt |
| Löslighetsinformation | Dinatriumsalt är lösligt i vatten (50 mg/ml); Olöslig i dimetylformamid. |
| Formel vikt | 370.4 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |