Läs mer
5-brom-4-klor-3-indolylfosfatdinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416442 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416442 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11416442 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215004283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2243.39 SEK / 250mg
    Save 111.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Dinatriumsalt är lösligt i vatten (50 mg/ml); olöslig i dimetylformamid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate Disodium Salt
CAS 102185-33-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C8H4BrClNNa2O4P
MDL-nummer MFCD00036757
Kvantitet 250 mg
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
InChI-nyckel OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
IUPAC-namn dinatrium-5-brom-4-klor-1H-indol-3-ylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 370.43
PubChem CID 6097197
Formel vikt 370.4
Fysisk form Pulver